Learn More
5,5-Diéthoxypentanal, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5,5-Diethoxypentanal |
| CAS | 79893-96-2 |
| Formule moléculaire | C9 H18 O3 |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H18O3/c1-3-11-9(12-4-2)7-5-6-8-10/h8-9H,3-7H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(CCCC=O)OCC |
| Nom IUPAC | 5,5-diéthoxypentan |
| Poids moléculaire (g/mol) | 174.24 |
| Poids de la formule | 174.1256 |