Learn More
5,5-Diméthyl-1,3-dioxan-2-one, tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11372696
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11372696 1 g 1g
11382696 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11372696 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08767.03
 Article restreint
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 3592-12-9 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3592-12-9
Formule moléculaire C6H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 130.14
Numéro MDL MFCD00014650
Clé InChI JRFXQKZEGILCCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme neopentylene carbonate, 2,2-dimethyltrimethylene carbonate, 5,5-dimethyl-1,3-diox-2-one, acmc-1adx1, 3-nitro-5-chlorobenzenesulfonamide, 5,5-dimethyltrimethylene carbonate, 5,5-dimethyl-1,3-dioxane-2-one, 5,5-dimethyl-2-oxo-1,3-dioxane, 1,3-dioxan-2-one,5,5-dimethyl, 5,5-dimethyl-1,3 dioxan-2-one
CID PubChem 137984
Nom IUPAC 5,5-diméthyl-1,3-dioxane-2-one
SMILES CC1(COC(=O)OC1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,5-Dimethyl-1,3-dioxan-2-one
Point de fusion 105°C to 114°C
Quantité 1 g
Beilstein 109055
Poids de la formule 130.14
Qualité Technique