Learn More
5,5-diméthyl-1,3-dioxane, TRC
Code produit 30372261
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Unit Size:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30372261 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30372261 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD890803500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 5,5-Dimethyl-1,3-dioxane
CAS 872-98-0
Formule moléculaire C6 H12 O2
Quantité 500 mg
Synonyme 5,5-Dimethyl-m-dioxane, NSC 139437
Formule InChI InChI=1S/C6H12O2/c1-6(2)3-7-5-8-4-6/h3-5H2,1-2H3
SMILES CC1(C)COCOC1
Nom IUPAC 5,5-diméthyl-1,3-dioxane
Poids moléculaire (g/mol) 116.158
Poids de la formule 116.0837