Learn More
5,5-diméthyl-1,3-dioxane, TRC
Code produit 30375780
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30375780 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30375780 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD8908031G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,5-Dimethyl-1,3-dioxane
CAS 872-98-0
Formule moléculaire C6 H12 O2
Quantité 1 g
Synonyme 5,5-Dimethyl-m-dioxane, NSC 139437
Formule InChI InChI=1S/C6H12O2/c1-6(2)3-7-5-8-4-6/h3-5H2,1-2H3
SMILES CC1(C)COCOC1
Nom IUPAC 5,5-diméthyl-1,3-dioxane
Poids moléculaire (g/mol) 116.158
Poids de la formule 116.0837