Learn More
5,5-diméthyl-1,3-dioxane, TRC
Code produit 30383650
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30383650 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30383650 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD890803250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,5-Dimethyl-1,3-dioxane
CAS 872-98-0
Formule moléculaire C6 H12 O2
Quantité 250 mg
Synonyme 5,5-Dimethyl-m-dioxane, NSC 139437
Formule InChI InChI=1S/C6H12O2/c1-6(2)3-7-5-8-4-6/h3-5H2,1-2H3
SMILES CC1(C)COCOC1
Nom IUPAC 5,5-diméthyl-1,3-dioxane
Poids moléculaire (g/mol) 116.158
Poids de la formule 116.0837