Learn More
5,5-Diméthyl-1-pyrroline N-oxyde, TRC
Code produit 30388245
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30388245 1 g
30380792 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30388245 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4736651G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3317-61-1
Formule moléculaire C6H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 113.16
Synonyme 2,2-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-pyrrole N-Oxide, 5,5-Dimethyl-1-pyrroline 1-Oxide, 5,5-Dimethyl-4,5-dihydro-3H-pyrrole N-Oxide, 5,5-Dimethyl-Δ1-pyrroline 1-Oxide, 5,5-Dimethyl-Δ1-pyrroline N-Oxide, DMPO
SMILES CC1(C)CCC=[N+]1[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,5-Dimethyl-1-pyrroline N-Oxide
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C6H11NO/c1-6(2)4-3-5-7(6)8/h5H,3-4H2,1-2H3
Poids de la formule 113.0841