Learn More
5,5‘-Dimethyl-2,2’-bipyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridine is widely used as an intermediate in organic synthesis and pharmaceuticals. It is also used as a raw material in the synthesis of dyestuffs and agrochemicals. It is used as a precursor for the preparation of 5-methyl-5’vinyl-2,2’-bipyridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
5,5′-Le dimethyl-2,2′-bipyridine est largement utilisé comme intermédiaire pour la synthèse organique et les produits pharmaceutiques. Il est également utilisé comme matière première pour la synthèse des colorants et des produits agrochimiques. Il est utilisé comme précurseur pour la préparation de la 5-methyl-5’vinyl-2,2’-bipyridine.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
5,5′-Le dimethyl-2,2′-bipyridine est largement utilisé comme intermédiaire pour la synthèse organique et les produits pharmaceutiques. Il est également utilisé comme matière première pour la synthèse des colorants et des produits agrochimiques. Il est utilisé comme précurseur pour la préparation de la 5-methyl-5’vinyl-2,2’-bipyridine.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5,5'-Dimethyl-2,2'-bipyridine |
Point de fusion | 114°C to 117°C |
Point d’ébullition | 140°C (3 mmHg) |
Quantité | 25 g |
Poids de la formule | 184.24 |
Pourcentage de pureté | 98% |