Learn More
5,5-Dimethyl-2-isopropyl-1,3-dioxane, TRC
Code produit 30365498
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30365498 500 mg 500mg
30355711 1 g 1g
30351257 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30365498 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD356890500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7651-50-5
Formule moléculaire C9H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 158.24
Synonyme 5,5-Dimethyl-2-(1-methylethyl)-1,3-dioxane, 2-Isopropyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane
Nom IUPAC 5,5-dimethyl-2-propan-2-yl-1,3-dioxane
SMILES CC(C)C1OCC(C)(C)CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,5-Dimethyl-2-isopropyl-1,3-dioxane
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H18O2/c1-7(2)8-10-5-9(3,4)6-11-8/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Poids de la formule 158.1307