Learn More
5,5-diméthyldihydrofuran-2-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5,5-Dimethyldihydrofuran-2(3H)-one |
| CAS | 3123-97-5 |
| Formule moléculaire | C6 H10 O2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2(3H)-Furanone, dihydro-5,5-dimethyl-, Valeric acid, 4-hydroxy-4-methyl-, lactone (6CI), Valeric acid, 4-hydroxy-4-methyl-, γ-lactone (7CI), Dihydro-5,5-dimethyl-2(3H)-furanone, 4,4-Dimethyl-4-butanolide, 4,4-Dimethylbutyrolactone, 4-Methyl-4-hydroxypentan |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H10O2/c1-6(2)4-3-5(7)8-6/h3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1(C)CCC(=O)O1 |
| Nom IUPAC | 5,5-diméthyloxolan-2-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 114.142 |
| Poids de la formule | 114.068 |