Learn More
5,5-Diméthylhexane-2,4-dione, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 5,5-Dimethylhexane-2,4-dione |
| Point d’ébullition | 60°C (10 mmHg) |
| Point d’éclair | 57°C (134°F) |
| Formule moléculaire | C8H14O2 |
| Indice de réfraction | 1.46 |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN1224 |
| Beilstein | 969813 |
| Synonyme | 2,2-dimethyl-3,5-hexanedione, 5,5-dimethyl-2,4-hexanedione, pivaloylacetone, keto form, 2,4-hexanedione, 5,5-dimethyl, 2,2-dimethylhexane-3,5-dione, pivaloylacetone, acmc-1bc1d, 2,2-dimethylhexan-3,5-dione, 5,5-dimethyl-hexan-2,4-dione, 5,5-dimethyl-2,4-hexanedione # |
| Clé InChI | LCLCVVVHIPPHCG-UHFFFAOYSA-N |
| Show More |