Learn More
5,5-diméthylhydantoïne, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11322136
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11322136 500 g 500g
11312136 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11322136 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03388.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 77-71-4 | C5H8N2O2 | 128.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-71-4
Formule moléculaire C5H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 128.13
Numéro MDL MFCD00005266
Clé InChI YIROYDNZEPTFOL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5,5-dimethylhydantoin, dimethylhydantoin, dm hydantoin, dantoin dmh, 2,4-imidazolidinedione, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione, dantoin 736, hydantoin, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethylhydantoin dmh, 5,5-dimethyl hydantoin
CID PubChem 6491
Nom IUPAC 5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
SMILES CC1(C)NC(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,5-Dimethylhydantoin
Point de fusion 174°C to 178°C
Point d’éclair 193°C (379°F)
Odeur Odorless
Quantité 500 g
Beilstein 2827
Poids de la formule 128.13
Pourcentage de pureté 97%