Learn More
5,5-diméthylhydantoïne, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10500581 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10500581 250 g Flacon en plastique 250g
10418070 1 kg Flacon en plastique 1kg
10474535 5 kg Récipient en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10500581 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 116312500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 77-71-4 | C5H8N2O2 | 128.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-71-4
Formule moléculaire C5H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 128.13
Numéro MDL MFCD00005266
Clé InChI YIROYDNZEPTFOL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5,5-dimethylhydantoin, dimethylhydantoin, dm hydantoin, dantoin dmh, 2,4-imidazolidinedione, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethyl-2,4-imidazolidinedione, dantoin 736, hydantoin, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethylhydantoin dmh, 5,5-dimethyl hydantoin
CID PubChem 6491
Nom IUPAC 5,5-diméthylimidazolidine-2,4-dione
SMILES CC1(C)NC(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5, 5-Dimethylhydantoin
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 175.0°C to 180.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.25% max. (60°C, 2 hrs, 1mm Hg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 250 g
Beilstein 24, 289
Fieser 07,126
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether,soluble in ethanol,ethylether,aceton
Poids de la formule 128.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux