Learn More
5,5-diméthyloxazolidine-2,4-dione, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 11429572
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11429572 25 g 25g
11409572 1 g 1g
11419572 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11429572 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10714.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 695-53-4
Formule moléculaire C5H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 129.12
Numéro MDL MFCD00005379
Clé InChI JYJFNDQBESEHJQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethadione, 5,5-dimethyloxazolidine-2,4-dione, 5,5-dimethyl-2,4-oxazolidinedione, propazone, dimethadion, eupractone, dimethyloxazolidinedione, 2,4-oxazolidinedione, 5,5-dimethyl, 5,5-dimethyloxazolidinedione, dimetadione dcit
CID PubChem 3081
Nom IUPAC 5,5-diméthyl-1,3-oxazolidine-2,4-dione
SMILES CC1(C)OC(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,5-Dimethyloxazolidine-2,4-dione
Point de fusion 77°C to 80°C
Quantité 25 g
Beilstein 113541
Merck Index 14,3213
Poids de la formule 129.12
Pourcentage de pureté 99%