Learn More
5,5-diméthyloxazolidinedione, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Dimethadione |
| CAS | 695-53-4 |
| Formule moléculaire | C5 H7 N O3 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 2,4-Oxazolidinedione, 5,5-dimethyl-, 5,5-Dimethyl-1,3-oxazolidine-2,4-dione, 5,5-Dimethyl-2,4-oxazolidinedione, 5,5-Dimethyloxazolidinedione, AC 1198, BAX 1400Z, BAY 1400Z, DMO, Dimethadion, Dimethadione, Eupractone, NSC 30152, Nortrimethadione |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H7NO3/c1-5(2)3(7)6-4(8)9-5/h1-2H3,(H,6,7,8) |
| SMILES | CC1(C)OC(=O)NC1=O |
| Nom IUPAC | 5,5-diméthyl-1,3-oxazolidine-2,4-diméthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 129.11 |
| Poids de la formule | 129.0426 |