Learn More
5,5-Dioxide Thioridazine Disulfoxide, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sulforidazine 5-Sulfone |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C21H26N2O4S2/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)29(26,27)21-11-10-17(15-19(21)23)28(2,24)25/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3 |
| Poids de la formule | 434.1334 |