Learn More
Disulfure de thioridazine de 5,5-dioxyde, TRC
Code produit 30137493
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137493 100 mg 100mg
30135176 10 mg 10mg
30011105 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137493 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD100575100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100574-22-9
Formule moléculaire C21 H26 N2 O4 S2
Poids moléculaire (g/mol) 434.57
Synonyme 10-[2-(1-Methyl-2-piperidinyl)ethyl]-2-(methylsulfonyl)-10H-phenothiazine 5,5-Dioxide, Sulforidazine 5-Sulfone, Thioridazine Hydrochloride Imp. A (EP), Thioridazine Imp. A (EP), Thioridazine Hydrochloride Impurity A, Thioridazine Impurity A
Nom IUPAC 10-[2-(1-méthylpipéridine-2-yl)éthyle]-2-méthylsulfonylphénothiazine 5,5-dioxyde
SMILES CN1CCCCC1CCN2c3ccccc3S(=O)(=O)c4ccc(cc24)S(=O)(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulforidazine 5-Sulfone
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H26N2O4S2/c1-22-13-6-5-7-16(22)12-14-23-18-8-3-4-9-20(18)29(26,27)21-11-10-17(15-19(21)23)28(2,24)25/h3-4,8-11,15-16H,5-7,12-14H2,1-2H3
Poids de la formule 434.1334