Learn More
5,5-Diphényl Hydantoïne, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Phenytoin |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H12N2O2/c18-13-15(17-14(19)16-13,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H2,16,17,18,19) |
| Poids de la formule | 252.0899 |
| Pourcentage de pureté | >95% |