Learn More
5,5-Diphénylhydantoïne-3-acide butyrique, TRC
Code produit 30372673
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30372673 10 mg
30377632 100 mg
30380774 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30372673 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD49168010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56976-66-0
Formule moléculaire C19 H18 N2 O4
Poids moléculaire (g/mol) 338.36
Nom IUPAC Acide 4-(2,5-dioxo-4,4-diphénylimidazolidine-1-yl)acide butanoïque
SMILES OC(=O)CCCN1C(=O)NC(C1=O)(c2ccccc2)c3ccccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,5-Diphenylhydantoin-3-butyric Acid
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H18N2O4/c22-16(23)12-7-13-21-17(24)19(20-18(21)25,14-8-3-1-4-9-14)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11H,7,12-13H2,(H,20,25)(H,22,23)
Poids de la formule 338.1267