Learn More
5,5-Diphénylhydantoïne-3-acide butyrique, TRC
Code produit 30380774
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30380774 5 mg
30372673 10 mg
30377632 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30380774 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4916805MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56976-66-0
Formule moléculaire C19 H18 N2 O4
Poids moléculaire (g/mol) 338.36
Nom IUPAC Acide 4-(2,5-dioxo-4,4-diphénylimidazolidine-1-yl)acide butanoïque
SMILES OC(=O)CCCN1C(=O)NC(C1=O)(c2ccccc2)c3ccccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,5-Diphenylhydantoin-3-butyric Acid
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H18N2O4/c22-16(23)12-7-13-21-17(24)19(20-18(21)25,14-8-3-1-4-9-14)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11H,7,12-13H2,(H,20,25)(H,22,23)
Poids de la formule 338.1267