Learn More
5,5-Diphénylhydantoïne, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11468866
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11468866 100 g 100g
11458866 25 g 25g
11334679 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11468866 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17013.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 57-41-0 | C15H12N2O2 | 252.273 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-41-0
Formule moléculaire C15H12N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 252.273
Numéro MDL MFCD00005264
Clé InChI CXOFVDLJLONNDW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenytoin, 5,5-diphenylhydantoin, diphenylhydantoin, dilantin, phenytoine, dihydantoin, aleviatin, dilabid, diphantoin, diphenylan
CID PubChem 1775
ChEBI CHEBI:8107
Nom IUPAC 5,5-diphénylimidazolidine-2,4-dione
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2(C(=O)NC(=O)N2)C3=CC=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,5-Diphenylhydantoin
Point de fusion 293°C to 298°C
Quantité 100 g
Beilstein 384532
Merck Index 14,7322
Poids de la formule 252.27
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 5,5-Diphenylhydantoin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenytoin