Learn More
5,5-diphénylhydantoïne, plus de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10791061 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10791061 100 g Flacon en plastique 100g
10042180 5 g Flacon en verre 5g
10676572 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10791061 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 171731000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 57-41-0 | Molecular Formula: C15H12N2O2 | Molecular Weight: 252.27 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57-41-0
Formule moléculaire C15H12N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 252.27
Numéro MDL MFCD00005264
Clé InChI CXOFVDLJLONNDW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenytoin, 5,5-diphenylhydantoin, diphenylhydantoin, dilantin, phenytoine, dihydantoin, aleviatin, dilabid, diphantoin, diphenylan
CID PubChem 1775
ChEBI CHEBI:8107
Nom IUPAC 5,5-diphénylimidazolidine-2,4-dione
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2(C(=O)NC(=O)N2)C3=CC=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau 5, 5-Diphenylhydantoin
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 293.5°C to 295°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.5% max. (1 g, 105°C)
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 24, 410
Merck Index 15, 7433
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alkali hydroxides,1g/60mL alcohol,1g/30mL acetone
Poids de la formule 252.27
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 5,5-Diphenylhydantoin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.