Learn More
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid), Serva Electrophoresis™
Code produit 11761997
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11761997 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11761997 Fournisseur Serva Electrophoresis Code fournisseur 2073502
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Spécification
CAS 69-78-3
Couleur Jaune
Formule moléculaire C14H8N2O8S2
Numéro MDL MFCD00007140
Quantité 5 g
Synonyme dtnb, 5,5'-dithiobis 2-nitrobenzoic acid, ellman's reagent, 3-carboxy-4-nitrophenyl disulfide, dithionitrobenzoic acid, 5,5'-disulfanediylbis 2-nitrobenzoic acid, dithiobisnitrobenzoic acid, benzoic acid, 3,3'-dithiobis 6-nitro, 3,3'-dithiobis 6-nitrobenzoic acid, 5,5'-dithio-bis 2-nitrobenzoic acid
Clé InChI KIUMMUBSPKGMOY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC(SSC2=CC=C(C(=C2)C(O)=O)[N+]([O-])=O)=CC=C1[N+]([O-])=O
Nom IUPAC 5-[(3-carboxy-4-nitrophenyl)disulfanyl]-2-nitrobenzoic acid
Poids moléculaire (g/mol) 396.34
CID PubChem 6254
ChEBI CHEBI:86228
Forme physique Powder
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.