Learn More
5,5‘-dithiobis(acide 2nitrobenzoïque), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11486887
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11486887 5 g 5g
11476887 1 g 1g
11496887 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11486887 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14331.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.86€
    71.65€ / 5g
    Économisez 13.21€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 69-78-3 | C14H8N2O8S2 | 396.34 g/mol
Reagent for determination of sufhydryl groups.5,5'-dithiobis-(2-nitrobenzoic acid) is widely utilized as a non-fluorescent probe to quantify the number or the concentration of thiol groups in a sample. It acts as a cleavable cross-linking agent. It finds an important application as a sensitive reagent for determining free sulfhydryl content in proteins, peptides, and tissues. It is also employed in high-performance liquid chromatography (HPLC) to determine the alkylthiol content.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le réactif pour la détermination des groupes sufhydryle.5,5′-dithiobis-(2-acide nitrobenzoïque) est largement utilisé comme sonde non fluorescente pour quantifier le nombre ou la concentration des groupes thiols dans un échantillon. Il agit en tant qu’agent de réticulation clivable. Il est utilisé comme réactif sensible pour déterminer la teneur en sulfhydryle libre dans les protéines, les peptides et les tissus. Il est également utilisé dans la chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) pour déterminer la teneur en alkylthiol.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’éthanol.
Remarques
Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69-78-3
Formule moléculaire C14H8N2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 396.34
Numéro MDL MFCD00007140
Clé InChI KIUMMUBSPKGMOY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dtnb, 5,5'-dithiobis 2-nitrobenzoic acid, ellman's reagent, 3-carboxy-4-nitrophenyl disulfide, dithionitrobenzoic acid, dithiobisnitrobenzoic acid, 5,5'-disulfanediylbis 2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3,3'-dithiobis 6-nitro, 3,3'-dithiobis 6-nitrobenzoic acid, 5,5'-dithio-bis 2-nitrobenzoic acid
CID PubChem 6254
ChEBI CHEBI:86228
Nom IUPAC 5-[(3-carboxy-4-nitrophényle)disulfanyl]-2-acide nitrobenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC(SSC2=CC=C(C(=C2)C(O)=O)[N+]([O-])=O)=CC=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)
Point de fusion ∼240°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 1896821
Informations sur la solubilité Soluble in water and ethanol.
Poids de la formule 396.36
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)