Learn More
Acide 5,5’-dithiobis-(2-acide nitrobenzoïque), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15198288 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15198288 5 g Flacon en verre 5g
15254604 1 g Flacon en verre -
15182459 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15198288 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 117540050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.70€
    68.65€ / 5g
    Économisez 12.05€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 69-78-3 | C14H8N2O8S2 | 396.34 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69-78-3
Formule moléculaire C14H8N2O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 396.34
Numéro MDL MFCD00007140
Clé InChI KIUMMUBSPKGMOY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dtnb, 5,5'-dithiobis 2-nitrobenzoic acid, ellman's reagent, 3-carboxy-4-nitrophenyl disulfide, dithionitrobenzoic acid, dithiobisnitrobenzoic acid, 5,5'-disulfanediylbis 2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3,3'-dithiobis 6-nitro, 3,3'-dithiobis 6-nitrobenzoic acid, 5,5'-dithio-bis 2-nitrobenzoic acid
CID PubChem 6254
ChEBI CHEBI:86228
Nom IUPAC 5-[(3-carboxy-4-nitrophényle)disulfanyl]-2-acide nitrobenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC(SSC2=CC=C(C(=C2)C(O)=O)[N+]([O-])=O)=CC=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5, 5'-Dithiobis-(2-nitrobenzoic Acid)
Point de fusion 240.0°C to 245.0°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [-SC6H3(NO2)CO2H]2
Quantité 5 g
Beilstein 10, IV, 344
Fieser 01,351
Merck Index 15, 3606
Informations sur la solubilité Solubility in water: freely soluble
Poids de la formule 396.34
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5,5` -Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)