Learn More
5-(5-Méthyle -2-furyl)thieno[2,3-d]pyrimidine4- (3 H)-one, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15464556
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15464556 5 g 5g
15454556 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15464556 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58812.06
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1421263-42-4 | Molecular Formula: C11H8N2O2S | Molecular Weight: 232.257 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1421263-42-4
Formule moléculaire C11H8N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 232.257
Numéro MDL MFCD22988976
Clé InChI PMVYUYYRYHAMLD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-5-methyl-2-furyl thieno 2,3-d pyrimidin-4 3h-one, 5-5-methylfuran-2-yl-3h-thieno 2,3-d pyrimidin-4-one
CID PubChem 97030364
Nom IUPAC 5-(5-methylfuran-2-yl)-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one
SMILES CC1=CC=C(O1)C2=CSC3=C2C(=O)NC=N3
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(5-Methyl-2-furyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Quantité 5 g
Poids de la formule 232.25
Pourcentage de pureté 97%