Learn More
5-(5-Méthyl-2-thiényl)thieno[2,3-d]pyrimidine-4-one 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15494596
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15494596 1 g 1g
15404606 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15494596 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H58856.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 851116-03-5 | Molecular Formula: C11H8N2OS2 | Molecular Weight: 248.318 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 851116-03-5
Formule moléculaire C11H8N2OS2
Poids moléculaire (g/mol) 248.318
Numéro MDL MFCD06671220
Clé InChI SYSIILLIYRVOMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-5-methylthiophen-2-yl-3h-thieno 2,3-d pyrimidin-4-one, 5-5-methylthiophen-2-yl-3h,4h-thieno 2,3-d pyrimidin-4-one, 5-5-methyl-2-thienyl thieno 2,3-d pyrimidin-4-one
CID PubChem 4963645
Nom IUPAC 5-(5-methylthiophen-2-yl)-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one
SMILES CC1=CC=C(S1)C2=CSC3=C2C(=O)NC=N3
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(5-Methyl-2-thienyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one
Quantité 1 g
Poids de la formule 248.31
Pourcentage de pureté 97%