Learn More
Acide 5-([5-(trifluorométhyl)-2-pyridyl]thio}méthyl)2-furoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10151172
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10151172 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10475322 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10151172 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM06169CB
 Article restreint
Expédition estimée: 27-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 238742-86-4
Formule moléculaire C12H8F3NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 303.26
Numéro MDL MFCD00099971
Clé InChI MYDIGMNTURCKBI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-5-trifluoromethyl-2-pyridyl thio methyl-2-furoic acid, 5-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl sulfanyl methyl furan-2-carboxylic acid, 2-5-carboxyfurfurylthio-5-trifluoromethyl pyridine, 5-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl thiomethyl-2-furoic acid, maybridge1_004760, 5-5-trifluoromethyl-2-pyridyl thiomethyl-2-furoic acid, 2-furancarboxylicacid, 5-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl thio methyl, 5-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl thio methyl furan-2-carboxylic acid, 5-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl sulfanylmethyl furan-2-carboxylic acid
CID PubChem 2736458
Nom IUPAC 5-({[5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]sulfanyl}methyl)furan-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=CC=C(CSC2=NC=C(C=C2)C(F)(F)F)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-({[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]thio}methyl)-2-furoic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 303.26
Pourcentage de pureté 97%