Learn More
Chlorure 5-[5-(trifluorométhyl)isoxazol-3-yl]thiophène-2-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10672833
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10672833 250 mg 250mg
10232842 1 g 1g
10366804 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10672833 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM09559CB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 229956-98-3
Formule moléculaire C8H3ClF3NO3S2
Poids moléculaire (g/mol) 317.681
Numéro MDL MFCD00831001
Clé InChI TWGONVLMWWEOFL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-5-trifluoromethyl isoxazol-3-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-5-trifluoromethyl-1,2-oxazol-3-yl thiophene-2-sulfonyl chloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 5-5-trifluoromethyl-3-isoxazolyl, 5-5-trifluoromethyl isoxazol-3-yl thiophene-2-sulphonyl chloride, 5-5-trifluoromethyl-isoxazol-3-yl-thiophene-2-sulfonyl chloride
CID PubChem 2777526
Nom IUPAC chlorure de 5-[5-(trifluorométhyl)-1,2-oxazol-3-yl]thiophène-2-sulfonyle
SMILES C1=C(SC(=C1)S(=O)(=O)Cl)C2=NOC(=C2)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-[5-(Trifluoromethyl)isoxazol-3-yl]thiophene-2-sulfonyl chloride
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 317.69
Pourcentage de pureté 97%