Learn More
5,6,7,7a-Tetrahydrothieno[3,2-c]pyridinone chlorhydrate, TRC
Code produit 30412240
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30412240 5 g 5g
30412239 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30412240 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT2957805G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115473-15-9
Formule moléculaire C7 H9 N O S . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 191.68
Synonyme Prasugrel Impurity 7
Nom IUPAC 5,6,7,7,7a-tétrahydro-4H-thieno[3,2-c]pyridine-2-one ; Chlorhydrate
SMILES Cl.O=C1SC2CCNCC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,6,7,7a-Tetrahydro-thieno[3,2-c]pyridinone Hydrochloride
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C7H9NOS.ClH/c9-7-3-5-4-8-2-1-6(5)10-7;/h3,6,8H,1-2,4H2;1H
Poids de la formule 191.0172