Learn More
5,6,7,8-Tétrahydro-1-naphthalenol, TRC
Code produit 30412898
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30412898 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30412898 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT2942655G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthalenol
CAS 529-35-1
Formule moléculaire C10H12O
Quantité 5 g
Synonyme 1,2,3,4-Tetrahydro-5-hydroxynaphthalene, 1,2,3,4-Tetrahydro-5-naphthol, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-5-ol, 1-Hydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene
Formule InChI InChI=1S/C10H12O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h3,5,7,11H,1-2,4,6H2
SMILES Oc1cccc2CCCCc12
Nom IUPAC 5,6,7,8-tétrahydronaphtalén-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 148.2
Poids de la formule 148.0888