Learn More
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthol, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthol |
| CAS | 529-35-1 |
| Formule moléculaire | C10H12O |
| Numéro MDL | MFCD00001734 |
| Quantité | 250 mg |
| SMILES | OC1=C2CCCCC2=CC=C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 148.20 |
| Pourcentage de pureté | 98% |