Learn More
5,6,7,8-Tétrahydro-1-naphtol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11307705
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11307705 10 g 10g
11317705 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11307705 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02416.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 529-35-1 | C10H12O | 148.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 529-35-1
Formule moléculaire C10H12O
Poids moléculaire (g/mol) 148.21
Numéro MDL MFCD00001734
Clé InChI SCWNNOCLLOHZIG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthol, 5-hydroxytetralin, 1-naphthalenol, 5,6,7,8-tetrahydro, tetralin-5-ol, 5,6,7,8-tetrahydro-alpha-naphthol, unii-1r7b5i98hv, 5,6,7,8-tetrahydronaphthol, 5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthalenol, 5,6,7,8-tetrahydro-naphthalen-1-ol, tetrahydro-.alpha.-naphthol
CID PubChem 68258
ChEBI CHEBI:45900
Nom IUPAC 5,6,7,8-tétrahydronaphtalén-1-ol
SMILES OC1=CC=CC2=C1CCCC2
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthol
Point de fusion 69°C to 71°C
Point d’ébullition 264°C to 265°C (705 mmHg)
Quantité 10 g
Beilstein 1865081
Poids de la formule 148.21
Pourcentage de pureté 99%