Learn More
5,6,7,8-tétrahydro-1-naphthylamine, 98 %, ACROS Organics™
Code produit 10294410 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10294410 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10294410 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 104650250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 2217-41-6
Formule moléculaire C10H13N
Poids moléculaire (g/mol) 147.22
Numéro MDL MFCD00001736
Clé InChI SODWJACROGQSMM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthylamine, 5-aminotetralin, 1-amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 5-tetralylamine, 1-naphthalenamine, 5,6,7,8-tetrahydro, 1-naphthylamine, 5,6,7,8-tetrahydro, 5-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, tetralin-5-amine, alpha-tetrahydronaphthylamine, 5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthalenamine
CID PubChem 16671
Nom IUPAC 5,6,7,8-tétrahydronaphtalène-1-amine
SMILES NC1=CC=CC2=C1CCCC2
Specifications
Nom chimique ou matériau 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthylamine
Note relative au nom tech., 90%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 38.0°C
Couleur Jaune à marron
Densité 1.0560g/mL
Point d’ébullition 275.0°C to 277.0°C (713.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 12, 1197
Gravité spécifique 1.056
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in organic solvents (20°C)
Poids de la formule 147.22
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Technique
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthylamine
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.