Learn More
5,6,7,8-Tétrahydro-1-naphtylamine, TRC
Product Code. 30409524
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
Unit Size:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30409524 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30409524 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT2949005G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthylamine
CAS 2217-41-6
Formule moléculaire C10H13N
Quantité 5 g
Synonyme 1,2,3,4-Tetrahydro-5-aminonaphthalene, 1,2,3,4-Tetrahydro-5-naphthalenamine, 1,2,3,4-Tetrahydro-5-naphthylamine, 1-Amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthalenamine, 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthalenylamine, 5-Amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 5-Aminotetralin, 5-Tetralinylamine, NSC 53503
Formule InChI InChI=1S/C10H13N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h3,5,7H,1-2,4,6,11H2
SMILES Nc1cccc2CCCCc12
Nom IUPAC 5,6,7,8-tétrahydronaphtalène-1-amine
Poids moléculaire (g/mol) 147.22
Poids de la formule 147.1048