Learn More
5,6,7,8-tetrahydro-2-naphtol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10285750 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10285750 10 g Flacon en verre 10g
10255800 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10285750 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 177470100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1125-78-6 | C10H12O | 148.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1125-78-6
Formule moléculaire C10H12O
Poids moléculaire (g/mol) 148.2
Numéro MDL MFCD00001738
Clé InChI UMKXSOXZAXIOPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthol, 6-tetralinol, 6-hydroxytetralin, 2-naphthalenol, 5,6,7,8-tetrahydro, 5,6,7,8-tetrahydro-beta-naphthol, ac-beta-tetralol, 5,6,7,8-tetrahydro-2-hydroxynaphthalene, 2-naphthol, 5,6,7,8-tetrahydro, unii-tmr02i7n8s, 5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenol
CID PubChem 14305
ChEBI CHEBI:34448
Nom IUPAC 5,6,7,8-tétrahydronaphtalén-2-ol
SMILES C1CCC2=C(C1)C=CC(=C2)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthol
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 58°C to 62°C
Couleur Beige
Point d’ébullition 275°C to 276°C
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Beilstein 06, 579
Poids de la formule 148.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Masse cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.