Learn More
5,6,7,8-Tétrahydro-2-naphtol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15468919
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15468919 25 g 25g
15458919 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15468919 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L10164.14
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1125-78-6 | C10H12O | 148.205 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1125-78-6
Formule moléculaire C10H12O
Poids moléculaire (g/mol) 148.205
Numéro MDL MFCD00001738
Clé InChI UMKXSOXZAXIOPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthol, 6-tetralinol, 6-hydroxytetralin, 2-naphthalenol, 5,6,7,8-tetrahydro, 5,6,7,8-tetrahydro-beta-naphthol, ac-beta-tetralol, 5,6,7,8-tetrahydro-2-hydroxynaphthalene, 2-naphthol, 5,6,7,8-tetrahydro, unii-tmr02i7n8s, 5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenol
CID PubChem 14305
ChEBI CHEBI:34448
Nom IUPAC 5,6,7,8-tétrahydronaphtalén-2-ol
SMILES C1CCC2=C(C1)C=CC(=C2)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthol
Point de fusion 60°C to 63°C
Point d’ébullition 275°C to 276°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 25 g
Beilstein 1101302
Poids de la formule 148.21
Pourcentage de pureté 98%