Learn More
5,6,7-trihydroxyflavone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11359035
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11359035 100 mg 100mg
11349035 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11359035 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14185.MC
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 491-67-8 | C15H10O5 | 270.24 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 491-67-8
Formule moléculaire C15H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 270.24
Numéro MDL MFCD00017459
Clé InChI FXNFHKRTJBSTCS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme baicalein, 5,6,7-trihydroxyflavone, noroxylin, 5,6,7-trihydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, biacalein, baicelein, chembl8260, 4h-1-benzopyran-4-one, 5,6,7-trihydroxy-2-phenyl, 5,7-trihydroxyflavone, 5,6,7-trihydroxy-2-phenyl-chromen-4-one
CID PubChem 5281605
ChEBI CHEBI:2979
Nom IUPAC 5,6,7-trihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one
SMILES OC1=C(O)C(O)=C2C(=O)C=C(OC2=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,6,7-Trihydroxyflavone
Point de fusion 268°C to 270°C
Quantité 100 mg
Beilstein 272683
Merck Index 14,942
Poids de la formule 270.24
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5,6,7-Trihydroxyflavone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Baicalein