Learn More
MedChemExpress 5(6)-Aminofluorescein
Spécification
Spécification
| Quantité | 500 mg |
| Type de produit | Dye Reagents |
| Poids moléculaire | 347.32 g/mol |
| Solubilité | DMSO : ≥ 39 mg/mL (112.29 mM) |
| Contenu et stockage | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Cible | HBV |
| CAS | 27599-63-9 |
| Synonyme | 5(6)-AFM ∣ Fluoresceinamine mixed isomers |