Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5(6)-carboxyfluorescéine
Code produit 10516081 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10516081 5 g Flacon en verre 5g
10269590 500 mg Flacon en verre 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10516081 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 404100050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.00€
    117.65€ / 5g
    Économisez 13.35€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 72088-94-9 | C42H24O14 | 752.64 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72088-94-9
Formule moléculaire C42H24O14
Poids moléculaire (g/mol) 752.64
Numéro MDL MFCD00151081
Clé InChI BPVHBBXCESDRKW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5 6-fam, 3',6'-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthene-5-carboxylic acid compound with 3',6'-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthene-6-carboxylic acid 1:1, 5-and-6-fam, 5-and-6-carboxyfluorescein, 5-carboxyfluorescein; carboxyfluorescein, 5 6-carboxyfluorescein, dye content 90 %, 5 6-carboxyfluorescein; carboxyfluorescein, 5 6-carboxyfluorescein, bioreagent, suitable for fluorescence hplc, 3,6-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9-xanthene-5-carboxylic acid compound with 3,6-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9-xanthene-6-carboxylic acid 1:1, 4 5-carboxyfluorescein; 3',6'-dihydroxy-3-oxospiro 2-benzofuran-1,9'-xanthene-5 6-carboxylic acid
CID PubChem 44119975
Nom IUPAC Acide3’,6-dihydroxy-1-oxospiro[2-benzofuran-3,9’-xanthène]-5- carboxylique ; Acide3’,6-dihydroxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9’-xanthène]-5-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C1(OC2=O)C2=C(OC3=C1C=CC(O)=C3)C=C(O)C=C2.OC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C(=O)OC21C2=C(OC3=C1C=CC(O)=C3)C=C(O)C=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 5(6)-Carboxyfluorescein
Note relative au nom 99%
Point de fusion 275°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in 0.1 n naoh
Poids de la formule 376.32
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5(6)-Carboxyfluorescein