Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5(6)-Carboxyfluorescéine, mélange d’isomères, 97 %
Code produit 11353067
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11353067 250 mg 250mg
11343067 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11353067 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur L13439.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 72088-94-9 | C42H24O14 | 752.64 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72088-94-9
Formule moléculaire C42H24O14
Poids moléculaire (g/mol) 752.64
Numéro MDL MFCD00151081
Clé InChI BPVHBBXCESDRKW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5 6-fam, 3',6'-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthene-5-carboxylic acid compound with 3',6'-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthene-6-carboxylic acid 1:1, 5-and-6-fam, 5-and-6-carboxyfluorescein, 5-carboxyfluorescein; carboxyfluorescein, 5 6-carboxyfluorescein, dye content 90 %, 5 6-carboxyfluorescein; carboxyfluorescein, 5 6-carboxyfluorescein, bioreagent, suitable for fluorescence hplc, 3,6-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9-xanthene-5-carboxylic acid compound with 3,6-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9-xanthene-6-carboxylic acid 1:1, 4 5-carboxyfluorescein; 3',6'-dihydroxy-3-oxospiro 2-benzofuran-1,9'-xanthene-5 6-carboxylic acid
CID PubChem 44119975
Nom IUPAC Acide3’,6-dihydroxy-1-oxospiro[2-benzofuran-3,9’-xanthène]-5- carboxylique ; Acide3’,6-dihydroxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9’-xanthène]-5-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C1(OC2=O)C2=C(OC3=C1C=CC(O)=C3)C=C(O)C=C2.OC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C(=O)OC21C2=C(OC3=C1C=CC(O)=C3)C=C(O)C=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 5(6)-Carboxyfluorescein
Note relative au nom mixture of isomers
Point de fusion ∼300°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 376.32
Pourcentage de pureté 97%