Learn More
5(6) - Carboxyfluorescéine, TRC
Code produit 30353573
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30353573 1 g 1g
30368375 5 g 5g
30367523 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30353573 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC1783151G
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72088-94-9
Formule moléculaire 2 C21 H12 O7
Poids moléculaire (g/mol) 752.63
Nom IUPAC Acide3’,6-dihydroxy-1-oxospiro[2-benzofuran-3,9’-xanthène]-5- carboxylique ; Acide3’,6-dihydroxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9’-xanthène]-5-carboxylique
SMILES OC(=O)c1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35.OC(=O)c6ccc7C(=O)OC8(c9ccc(O)cc9Oc%10cc(O)ccc8%10)c7c6
Spécification
Nom chimique ou matériau 5(6)-Carboxyfluorescein
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/2C21H12O7/c22-11-2-5-15-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-16(18)21(15)14-4-1-10(19(24)25)7-13(14)20(26)28-21;22-11-2-5-14-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-15(18)21(14)16-7-10(19(24)25)1-4-13(16)20(26)28-21/h2*1-9,22-23H,(H,24,25)
Poids de la formule 752.1166