Learn More
5(6) - Carboxyfluorescéine, TRC
Code produit 30368375
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30368375 5 g 5g
30353573 1 g 1g
30367523 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30368375 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC1783155G
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72088-94-9
Formule moléculaire 2 C21 H12 O7
Poids moléculaire (g/mol) 752.63
Nom IUPAC Acide3’,6-dihydroxy-1-oxospiro[2-benzofuran-3,9’-xanthène]-5- carboxylique ; Acide3’,6-dihydroxy-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9’-xanthène]-5-carboxylique
SMILES OC(=O)c1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35.OC(=O)c6ccc7C(=O)OC8(c9ccc(O)cc9Oc%10cc(O)ccc8%10)c7c6
Spécification
Nom chimique ou matériau 5(6)-Carboxyfluorescein
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/2C21H12O7/c22-11-2-5-15-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-16(18)21(15)14-4-1-10(19(24)25)7-13(14)20(26)28-21;22-11-2-5-14-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-15(18)21(14)16-7-10(19(24)25)1-4-13(16)20(26)28-21/h2*1-9,22-23H,(H,24,25)
Poids de la formule 752.1166