Learn More
5(6)-Ester succinimidyle de carboxoxytétraméthylrhodamine (grade technique), TRC
Code produit 30367042
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
Conditionnement:
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30367042 5 mg 5mg
30359092 25 mg 25mg
30358460 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30367042 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC1826505MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 246256-50-8
Formule moléculaire C24 H22 N2 O3 . C6 H7 N O4
Poids moléculaire (g/mol) 543.567
Synonyme 5,6-Carboxytetramethylrhodamine Succinimidyl Ester, 5/6-TAMRA-SE, NHS-Rhodamine
Nom IUPAC 2-[3,6-bis(diméthylamino)xanthene-10-ium-9-yl]benzoate ; (2,5-dioxopyrrolidine-1-yl) acétate
SMILES CN(C)c1ccc2c(c3ccccc3C(=O)[O-])c4ccc(cc4[o+]c2c1)N(C)C.CC(=O)ON5C(=O)CCC5=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5(6)-Carboxytetramethylrhodamine Succinimidyl Ester (Technical Grade)
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C24H22N2O3.C6H7NO4/c1-25(2)15-9-11-19-21(13-15)29-22-14-16(26(3)4)10-12-20(22)23(19)17-7-5-6-8-18(17)24(27)28;1-4(8)11-7-5(9)2-3-6(7)10/h5-14H,1-4H3;2-3H2,1H3
Poids de la formule 543.201