Learn More
Molecular Probes™ 5(6)-CFDA, SE; CFSE (5-(and-6)-Carboxyfluorescein Diacetate, Succinimidyl Ester), mixed isomers
Description
CFDA-SE est un traceur à base de fluorescéine, perméable aux membranes et se fixant dans les cellules. Il permet un marquage des cellules sur une longue durée. Le colorant est également disponible dans le kit de traceur cellulaire Vybrant CFDA-SE (V12883), pratique et simple d’utilisation.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Contient 1 flacon de CFSE (25 mg). Conserver au congélateur (-5 et -30°C). |
| Gamme de longueur d’onde d’excitation | 492 / 517 |
| Type de colorant | CFDA SE (CFSE) |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence, cytomètre en flux |
| Quantité | 25 mg |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Forme | Solide |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Solubilité | DMSO (diméthylsulfoxyde) |
| Type d’étiquette | Colorants classiques |
| Afficher plus |