Learn More
5(6)-Déshydro-4(5)-dihydro D-(-)-Norgestrel (>90 %), TRC
Code produit 30364730
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30364730 25 mg 25mg
30350085 10 mg 10mg
30354289 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30364730 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD22993525MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100021-05-4
Formule moléculaire C21 H28 O2
Poids moléculaire (g/mol) 312.45
Synonyme Levonorgestrel Imp. P (EP), 13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17α-pregn-5-en-20-yn-3-one (δ5-Levonorgestrel)
Nom IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-éthyl-17-ethynyl-17-hydroxy-1,2,4,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodécahydrocyclopenta[a]phénoménanthrène-3-one
SMILES CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 5(6)-Dehydro-4(5)-dihydro D-(-)-Norgestrel
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H28O2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,5,16-19,23H,3,6-13H2,1H3/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Poids de la formule 312.2089