Learn More
5,6-diamino-1,3-dipropyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione monochlorhydrate, TRC
Code produit 30365444
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30365444 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30365444 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4177755G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,6-Diamino-1,3-dipropyl-2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione Monohydrochloride
CAS 324002-49-5
Formule moléculaire C10H18N4O2 . (HCl)
Quantité 5 g
Synonyme 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5,6-diamino-1,3-dipropyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5,6-diamino-1,3-dipropyl-, monohydrochloride (9CI), 5,6-Diamino-1,3-dipropyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione monohydrochloride, 1,3-Dipropyl-5,6-diaminouracil monohydrochloride, 5,6-Diamino-1,3-dipropyl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione monohydrochloride, 5,6-Diamino-1,3-dipropyl-1H-pyrimidine-2,4-dione monohydrochloride, 5,6-Diamino-1,3-dipropyluracil monohydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C10H18N4O2.ClH/c1-3-5-13-8(12)7(11)9(15)14(6-4-2)10(13)16;/h3-6,11-12H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CCCC1C(=C(N)C(=O)C(CCC)C1=O)N
Poids moléculaire (g/mol) 262.74
Poids de la formule 262.1197