Learn More
5,6-diamino-2,4-dihydroxypyrimidine-13C2, chlorhydrate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5,6-Diamino-2,4-dihydroxypyrimidine-13C2, Hydrochloride Salt |
| CAS | 1346605-20-6 |
| Formule moléculaire | C213C2H7ClN4O2 |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | 4,5-Diaminouracil13C2, Hydrochloride Salt |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H6N4O2.ClH/c5-1-2(6)7-4(10)8-3(1)9;/h5H2,(H4,6,7,8,9,10);1H/i1+1,3+1; |
| SMILES | Cl.N[13C]1=C(N)NC(=O)N[13C]1=O |
| Nom IUPAC | 5,6-diamino-(4,5-^{13}C_{2})1H-pirimidina-2,4-diona;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 180.56 |
| Poids de la formule | 180.0325 |