Learn More
Dichlorhydrate de 5,6-diamino-2-hydroxybenzimidazole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5,6-Diamino-2-hydroxybenzimidazole, Dihydrochloride |
| CAS | 42815-81-6 |
| Formule moléculaire | C7 H8 N4 O . 2 Cl H |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 2H-Benzimidazol-2-one, 5,6-diamino-1,3-dihydro-, hydrochloride (1:2), 2H-Benzimidazol-2-one, 5,6-diamino-1,3-dihydro-, dihydrochloride (9CI), 5,6-Diamino-2(3H)-benzimidazolone dihydrochloride, 5,6-Diaminobenzimidazolone dihydrochloride, 5,6-Diamino-2-hydroxybenzimidazole dihydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H8N4O.2ClH/c8-3-1-5-6(2-4(3)9)11-7(12)10-5;;/h1-2H,8-9H2,(H2,10,11,12);2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.Nc1cc2nc(O)[nH]c2cc1N |
| Nom IUPAC | 5,6-diamino-1H-benzimidazol-2-ol;diclorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 237.09 |
| Poids de la formule | 236.0232 |