Learn More
5,6-Dichloro-1H-benzo[d]imidazole-2-thiol, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10732463
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10732463 1 g 1g
10659495 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10732463 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB02521DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 19462-98-7
Formule moléculaire C7H4Cl2N2S
Poids moléculaire (g/mol) 219.083
Numéro MDL MFCD00052398
Clé InChI AFDOMGKBKBKUHB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5,6-dichloro-1h-benzo d imidazole-2-thiol, 5,6-dichlorobenzimidazole-2-thiol, 5,7dicl2sh-bzind, 2-mercapto-5,6-dichlorobenzimidazole, 5,6-dichloro-1h-benzimidazole-2-thiol, 5,6-dichloro-2-mercaptobenzimidazole, 5,6-dichloro-1h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 2h-benzimidazole-2-thione,5,6-dichloro-1,3-dihydro, 2h-benzimidazole-2-thione, 5,6-dichloro-1,3-dihydro, 5,6-dichloro-1,3-dihydro-1,3-benzodiazole-2-thione
CID PubChem 2774259
Nom IUPAC 5,6-dichloro-1,3-dihydrobenzimidazole-2-thione
SMILES C1=C2C(=CC(=C1Cl)Cl)NC(=S)N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 5, 6-Dichloro-1H-benzo[d]imidazole-2-thiol
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 219.09
Pourcentage de pureté 95%