Learn More
5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11446847
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11446847 5 g 5g
11436847 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11446847 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14309.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 19462-98-7 | C7H4Cl2N2S | 219.083 g/mol
It is employed in the synthesis of 2?,3?-dideoxy and 2?,3?-unsaturated ribofuranonucleosides as potential antiviral agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Elle est utilisée dans la synthèse de 2′,3′-didésoxy ribofuranonucléosides et de ribofuranonucléosides 2′,3′-insaturés en tant qu’agents antiviraux potentiels.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19462-98-7
Formule moléculaire C7H4Cl2N2S
Poids moléculaire (g/mol) 219.083
Numéro MDL MFCD00052398
Clé InChI AFDOMGKBKBKUHB-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2774259
Nom IUPAC 5,6-dichloro-1,3-dihydrobenzimidazole-2-thione
SMILES C1=C2C(=CC(=C1Cl)Cl)NC(=S)N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 5,6-Dichloro-2-mercaptobenzimidazole
Point de fusion ∼350°C (decomposition)
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Synonyme 5,6-dichloro-1h-benzo d imidazole-2-thiol, 5,6-dichlorobenzimidazole-2-thiol, 5,7dicl2sh-bzind, 2-mercapto-5,6-dichlorobenzimidazole, 5,6-dichloro-1h-benzimidazole-2-thiol, 5,6-dichloro-2-mercaptobenzimidazole, 5,6-dichloro-1h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 2h-benzimidazole-2-thione,5,6-dichloro-1,3-dihydro, 2h-benzimidazole-2-thione, 5,6-dichloro-1,3-dihydro, 5,6-dichloro-1,3-dihydro-1,3-benzodiazole-2-thione
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 219.09
Pourcentage de pureté 98%